Learn More
Scientific Industries SI™ Vertical Tube Holder
Requires no additional attachment for use. Scientific Industries SI™ Vertical Tube Holder snaps 15 to 50mL tubes and microtubes into place.
97.30 - 146.00
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) | Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse |
---|
Produktcode | Merk | Aantal standen | Buiscapaciteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal standen | Buiscapaciteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15577365
|
Scientific Industries SI™
SI-V206 |
6 | 15 mL |
128.00
|
|
|||||
15567365
|
Scientific Industries SI™
SI-V203 |
3 | 50 mL |
97.30
1 stuk |
|
|||||
15597365
|
Scientific Industries SI™
SI-V506 |
6 | 50 mL |
106.00
1 stuk |
|
|||||
15507375
|
Scientific Industries SI™
SI-V512 |
12 | 15 mL |
120.00
1 stuk |
|
|||||
11321474
|
Scientific Industries SI™
SI-V512 |
12 | 15 mL |
120.00
1 stuk |
|
|||||
15527375
|
Scientific Industries SI™
SI-V525 |
6 x 50mL tubes, 6 x 15mL tubes, 12 microtubes | 50 mL, 15 mL, microtubes |
146.00
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Holds tubes vertically
- Snaps on to any Vortex-Genie 2 Mixer and the Vortex-Genie Pulse
- Optimized for high speed vortexing a small number of tubes
- No additional attachment necessary
Specificatie
Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse |
Product Title
Scientific Industries SI™ Vertical Tube Holder