Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 87-195 Series Blue Natural Rubber Latex Gloves
Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
17.95
Specificatie
Rugmateriaal Rubber Latex
Certificeringen/conformiteit Standard CATEGORY III EN 374, EN 388 : X010, EN 421
Manchetmateriaal Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Laboratory/Cleanroom Use Yes
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12637021
Bekijk documenten
Ansell™
87195100BP
10
17.95
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
12607021
Bekijk documenten
Ansell™
87195070BP
7
17.95
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12617021
Bekijk documenten
Ansell™
87195080BP
8
17.95
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
12627021
Bekijk documenten
Ansell™
87195090BP
9
17.95
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Chemical and liquid protection gloves
  • Thickness of 0.35mm
  • Provides good sensitivity
  • Good price/quality ratio
Applications:
  • Poultry processing
  • Beef and pig processing
  • Fish processing
  • Janitorial use
  • Cleaning
Specificatie
Specificatie
Rubber Latex
Natural Rubber Latex
Yes
Gloves
0.35 mm
Cotton flocking
Liquid and mechanical resistant
Standard CATEGORY III EN 374, EN 388 : X010, EN 421
Natural Rubber Latex
No
87-195
Straight
12 Pairs
87-195