Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Justrite™ Containers
VapLock™ Solvent Waste Kits for Justrite™ Containers collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Specificatie
Afmetingen van sluiting | 1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F) |
---|---|
Maat | Justrite Quick-Disconnect |
Voor gebruik met (toepassing) | Solvent Safety |
Voor gebruik met (apparatuur) | Solvent-Compatible Containers |
Beschrijving
Easily connect to Justrite safety containers using quick disconnectsGarantie
None
Specificatie
1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F) | |
Justrite Quick-Disconnect | |
Solvent Safety | |
Solvent-Compatible Containers |