Learn More
Vanillic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
38.69 - 394.97
Chemische identificatiekenmerken
CAS 121-34-6
Moleculaire formule C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00002551
InChI Key WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem vanillic acid, acide vanillique, p-vanillic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, vanillate, m-anisic acid, 4-hydroxy, protocatechuic acid, 3-methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, unii-gm8q3jm2y8
PubChem CID 8468
ChEBI CHEBI:30816
IUPAC Name 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11449972
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12074.14
25 g
38.69
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11459972
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12074.22
100 g
105.53
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11469972
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12074.36
500 g
394.97
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Vanillic acid is used as a flavoring agent in food. It acts as an intermediate in the production of vanillin from ferulic acid. Further, it is used in wine and vinegar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Vanillic acid is used as a flavoring agent in food. It acts as an intermediate in the production of vanillin from ferulic acid. Further, it is used in wine and vinegar.
Solubility
Soluble in water, alcohol and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
121-34-6
168.15
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
8468
4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid
C8H8O4
MFCD00002551
vanillic acid, acide vanillique, p-vanillic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, vanillate, m-anisic acid, 4-hydroxy, protocatechuic acid, 3-methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, unii-gm8q3jm2y8
CHEBI:30816
COC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
Specificatie
Vanillic Acid
210°C to 218°C
C8H8O4
2208364
vanillic acid, acide vanillique, p-vanillic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, vanillate, m-anisic acid, 4-hydroxy, protocatechuic acid, 3-methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, unii-gm8q3jm2y8
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid
8468
168.15
121-34-6
99%
MFCD00002551
14,9931
Soluble in water,alcohol and ether.
COC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
168.15
CHEBI:30816
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 204-466-8
missing translation for 'rtecsNumber' : YW5300000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Vanillic acid
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid