Learn More
Vanadium slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
104.52 - 378.89
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-62-2
Moleculaire formule V
Molecular Weight (g/mol) 50.94
MDL-nummer MFCD00011453
InChI Key LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC Name vanadium
SMILES [V]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11390028
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042829.06
5 g
104.52
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11380028
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042829.14
25 g
378.89
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-62-2
50.94
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
23990
vanadium
V
MFCD00011453
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CHEBI:35170
[V]
Specificatie
Vanadium slug
7440-62-2
V
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
[V]
50.94
CHEBI:35170
Odorless
Slug
3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(metals basis)
MFCD00011453
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
vanadium
23990
99.8%
≈0.31g/slug
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-171-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures