Learn More
Vanadium(III) oxide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
93.67 - 285.42
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1314-34-7 |
---|---|
Moleculaire formule | O3V2 |
Molecular Weight (g/mol) | 149.88 |
MDL-nummer | MFCD00011455 |
InChI Key | KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis |
PubChem CID | 518710 |
SMILES | O=[V]O[V]=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11351659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012301.30 |
250 g |
93.67
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11341659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012301.A1 |
1 kg |
285.42
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Vanadium(III) oxide catalyzes the direct fluorination reactions. It is used in the coating of carbon nanotubes and as an electrode in lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1314-34-7 | |
149.88 | |
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N | |
518710 |
O3V2 | |
MFCD00011455 | |
vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis | |
O=[V]O[V]=O |
Specificatie
Vanadium(III) oxide | |
1314-34-7 | |
Powder | |
O3V2 | |
vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis | |
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N | |
oxo[(oxovanadio)oxy]vanadium | |
518710 | |
Odorless |
1970°C | |
Black | |
95% | |
MFCD00011455 | |
Insoluble in water | |
O=[V]O[V]=O | |
149.88 | |
149.88 | |
4.87 |
Veiligheid en behandeling
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P321-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H302-H311-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-230-9
missing translation for 'rtecsNumber' : YW3050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Vanadium(III) oxide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Vanadium oxide