Learn More
Vanadium(III) chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Vanadium(III) chloride, 97%, Cl3V, CAS Number-7718-98-1, Vanadium trichloride, 100g, 96% min. (Argentometry), Black to Blue, 3.0000g/mL, 231-744-6, 13,289, 157.3, GHS Signal Word: Danger
44.83 - 320.60
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7718-98-1 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl3V |
Molecular Weight (g/mol) | 157.29 |
MDL-nummer | MFCD00011454 |
InChI Key | HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K |
Synoniem | Vanadium trichloride |
PubChem CID | 62647 |
IUPAC Name | trichlorovanadium |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10741145
|
Thermo Scientific Acros
197000050 |
5 g | Glass bottle |
44.83
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10184020
|
Thermo Scientific Acros
197000250 |
25 g | Glass bottle |
116.58
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10791851
|
Thermo Scientific Acros
197001000 |
100 g | Glass bottle |
320.60
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7718-98-1 | |
157.29 | |
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K | |
62647 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] |
Cl3V | |
MFCD00011454 | |
Vanadium trichloride | |
trichlorovanadium |
Specificatie
Vanadium(III) chloride | |
99% | |
Black to Blue | |
96% min. (Argentometry) | |
VCl3 | |
13,289 | |
Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in abs.alcohol and ether | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] | |
157.29 | |
157.3 | |
3 |
250.0°C | |
7718-98-1 | |
Powder | |
Cl3V | |
MFCD00011454 | |
Vanadium trichloride | |
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorovanadium | |
62647 | |
97% | |
3.0000g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-744-6
missing translation for 'rtecsNumber' : YW2800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Vanadium(III) chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- EUH014-Reageert heftig met water.
- EUH029-Vormt giftig gas in contact met water.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.