Learn More
Macherey-Nagel™ Unmodified Cellulose MN 2100
52.70 - 240.00
Specificatie
Kwaliteit | Purified |
---|---|
Oppervlak (metrisch) | ∼5500 cm2/g |
Type | Unmodified Cellulose MN 2100 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10479272
|
Macherey-Nagel™
815060.1 |
1 kg |
52.70
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10765962
|
Macherey-Nagel™
815060.5 |
5 kg |
240.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Specificatie
Purified | |
∼5500 cm2/g | |
Unmodified Cellulose MN 2100 |