Learn More
Grant Instruments™ Universele tray
Holds flasks, bottles, and other vessels in place when used with Grant Shaking Water Baths. Includes adjustable springs.
335.00 - 353.00
Specificatie
Type Universal Tray
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15315812
Bekijk documenten
Grant Instruments™
TU12
LSB12
335.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15355812
missing translation for 'viewDocuments'
Grant Instruments™
TU26
OLS26
353.00
1 stuk
Add to basket
15335812
missing translation for 'viewDocuments'
Grant Instruments™
TU18
LSB18
353.00
1 stuk
Add to basket
Description
Description
Holds flasks, bottles, and other vessels in place when used with Grant Shaking Water Baths. Includes adjustable springs.
  • Universal tray with adjustable springs
  • Highly versatile for a variety of vessel types
Specifications
Specifications
Universal Tray