Learn More
IKA™ Universal Attachment
Use this universal attachment for various types of vessels with a minimum volume of 50mL. IKA™ Attachments for Shakers feature clamping rolls that may be adjusted to two levels.
727.00 - 2230.00
Produktcode | Merk | Afmetingen (L x B) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Afmetingen (L x B) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10750903
|
IKA™
0008017400 |
335 x 425 mm |
727.00
1 stuk |
|
|||||
10530102
|
IKA™
0008000200 |
500 x 480 mm |
2230.00
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Ideal for more than 250mL
- Dimensions (D x W x H): 500 x 480 x 120mm
- Set-up plate: 420 x 420mm
- Weight: 4000g
Specificatie
Universal Attachment |