Learn More
Fisherbrand™ Unisex 65% Polyester/35% Cotton Laboratory Coats
Vervaardigd met behulp van hoogwaardig voorgekrompen polykatoen. Fisherbrand™ unisex laboratoriumjassen 65% polyester/35% katoen zijn geschikt voor industrieel wassen op temperaturen tot 85°C.
Merk:  Fisherbrand™ ES04V6WH124
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11598102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Two lower patch pockets
  • Breast pocket with integral pen pocket
  • Concealed stud fastened front
  • Single rear vent for ease of movement
Specificatie
Specificatie
Laboratoriumjas unisex
Unisex
Wit
Verborgen drukknoopsluiting aan voorzijde, enkele ventilatieopening aan achterzijde en 3 gestikte zakken
65% Polyester/35% Cotton
2X-Large
65% polyester/35% katoen, Polyester
3
124cm