Learn More
uvex U-Fit Lite Nitrile Chemical Protection Gloves
Uvex U-Fit Lite disposable safety gloves are extremly lightweight, while still providing good protection against dirt and oil. Gloves are touchscreen compatible and ideal for light precision assembly work.
23.00 - 24.65
Specificatie
Kleur Blue
Voor eenmalig gebruik Single-use
Afwerking buitenzijde Smooth
Latex Free Yes
Materiaal Nitrile Rubber
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15397142
Bekijk documenten
uvex
6059709
9 N/A N/A N/A
15327152
Bekijk documenten
uvex
6059710
10 N/A N/A N/A
15307152
Bekijk documenten
uvex
6059708
8 N/A N/A N/A
15317152
Bekijk documenten
uvex
6059707
7 N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Lightweight, durable disposable NBR gloves
  • Texturized fingertips for enhanced grip
  • Reliable spray protection when handling chemicals such as acids, alkalis, solids, or aqueous saline solutions
  • Silicone-free according to the imprint test
  • Touchscreen compatible
  • Food safe
Specificatie
Specificatie
Blue
Smooth
Nitrile Rubber
Powder Free
Non-sterile
K
Box of 100
Single-use
Yes
0.08 mm
Nitrile Gloves
Type C
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection