Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Slip-retardant Shoe Cover
Made of high density polyethylene, Tyvek™ IsoClean™ provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.
146.00
Specificatie
Kleur White
Steriliteit Non-sterile
Model IC451S00
Naadtype Serged
Certifications/Compliance (Europe) (EU) 2016/425, EN 14126
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16428363
Bekijk documenten
DuPont™
D15531632
Large
146.00
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
16438363
Bekijk documenten
DuPont™
D15531633
Medium
146.00
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness
  • Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
  • li>Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms
Specificatie
Specificatie
White
IC451S00
(EU) 2016/425, EN 14126
Non-sterile
Serged