Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Collared gown with hook and loop closure in the neck, serged seams, knit cuffs and bound ties at waist originating from elasticated sides. Not clean-processed and not sterilized.
256.00 - 266.24
Specificatie
Producttype Controlled Environments Gown
Materiaal Polyethylene
Kleur White
Type sluiting Hook and Loop
Voor eenmalig gebruik Single-use
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17876865
Bekijk documenten
DuPont™
D15542351
X-Small
256.00
Toevoegen aan winkelmandje
17856865
Bekijk documenten
DuPont™
D15542352
Small
256.00
Toevoegen aan winkelmandje
17866865
Bekijk documenten
DuPont™
D15542353
Medium
266.24
Toevoegen aan winkelmandje
17836865
Bekijk documenten
DuPont™
D15542354
Large
256.00
Toevoegen aan winkelmandje
17846865
Bekijk documenten
DuPont™
D15542355
X-Large
256.00
Toevoegen aan winkelmandje
17826865
Bekijk documenten
DuPont™
D15542356
2X-Large
256.00
Toevoegen aan winkelmandje
17886865
Bekijk documenten
DuPont™
D15542357
3X-Large
265.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Available in sizes XS to 3X
  • Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
  • Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
  • Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
  • Manufactured in a controlled environment
Specificatie
Specificatie
Controlled Environments Gown
White
Single-use
Knit
Long Sleeve
Polyethylene
Hook and Loop