Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F Orange Hooded Coverall
GREENER_CHOICE
Offering excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals. DuPont™ Tychem™ 6000 F Orange Hooded Coverall are made from a lightweight and durable fabric consisting of a proprietary barrier film-laminated to a heavy duty Tyvek substrate.
928.00 - 950.56
Specificatie
Producttype Hooded Coveralls
Materiaal Tychem™-textiel
Kleur Oranje
Soort taille Elastic
Ankle Style Elastisch
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12633680
GREENER_CHOICE
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DuPont™
D13495222
2X-Large
928.00
25 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12643680
GREENER_CHOICE
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DuPont™
D13495244
Large
928.00
25 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12653680
GREENER_CHOICE
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DuPont™
D13495252
Medium
928.00
25 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12663680
GREENER_CHOICE
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DuPont™
D13495277
X-Large
950.56
25 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Available in grey for discretionary needs
  • Elasticated face, wrists, waist and ankles for optimal fit
  • Thumb loops prevent sleeves from riding up
  • Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face masks
  • Self-adhesive double zipper flap closure system
  • Stitched and over-taped seams with barrier tape for protection and strength
  • Protects personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, radioactive contamination, biohazards and certain chemical warfare agents
  • Used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response to military and petrochemical applications
Specificatie
Specificatie
Hooded Coveralls
Oranje
Elastisch
Hooded
Rits, overslag
Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
Zelfklevende kin
Voor een breed toepassingsbereik, van het opruimen van gemorste chemische vloeistoffen en hulpverlening bij noodgevallen tot militaire en petrochemische toepassingen
Tychem™-textiel
Elastic
Dubbel
Elastisch
Gestikt en afgeplakt, Taped
Chemicals
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5