Learn More
Tungsten wire, 0.375mm (0.015in) dia, annealed, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 2.13g/m
69.75 - 282.41
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-33-7
Moleculaire formule W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
MDL-nummer MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11395048
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043995.G5
5 m
69.75
5 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11305058
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043995.H1
30 m
282.41
30 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
tungsten
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Specificatie
Tungsten
Annealed
Silver Gray wire
W
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
Silver to Gray
7440-33-7
99.95% (Metals basis)
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
tungsten
23964
Wire
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures