Learn More
Tungsten Rhenium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
97.69 - 425.12
Specificatie
Chemische naam of materiaal Tungsten Rhenium wire
Naamnotitie 0.25mm (0.01 in.) dia.
Gem. Mol Gewicht of Mol Gewichtsbereik W:Re; 97:3 wt%
Notities assaypercentage (metals basis)
MDL-nummer MFCD02091751
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11336777
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010073.G2
2 m
97.69
2 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11326777
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010073.G6
10 m
425.12
10 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Specificatie
Tungsten Rhenium wire
W:Re; 97:3 wt%
MFCD02091751
≈1.9g/2m
0.25mm (0.01 in.) dia.
(metals basis)
99.95%
Wire
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures