Learn More
Tungsten powder, -50+100 mesh, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
67.52 - 494.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-33-7
Moleculaire formule W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
MDL-nummer MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15456915
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045379.22
100 g
67.52
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15466915
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045379.36
500 g
177.89
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15476915
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045379.A3
2 kg
494.78
2 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
tungsten
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Specificatie
Tungsten powder
(metals basis)
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
−50+100 Mesh
7440-33-7
W
UN3089
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
tungsten
23964
≥99%
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures