Learn More
Tungsten hexacarbonyl, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Tungsten hexacarbonyl, 99%, C6O6W, CAS Number-14040-11-0, 250g, 175.0 deg.C, Yellow to Beige, 237-880-2, 98.5% min., 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51, 351.91, GHS Signal Word: Danger, GHS H Statement Toxic in contact with skin. Toxic if swallowed. Toxic if inhaled.
109.55 - 1282.38
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 14040-11-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C6O6W |
Molecular Weight (g/mol) | 351.91 |
MDL-nummer | MFCD00011462 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10503201
|
Thermo Scientific
221040100 |
10 g | Glass bottle |
109.55
10 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10533391
|
Thermo Scientific Acros
221040500 |
50 g | Glass bottle |
364.82
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10062973
|
Thermo Scientific Acros
221042500 |
250 g | Glass bottle |
1282.38
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
14040-11-0 | |
C6O6W | |
351.91 | |
MFCD00011462 |
Specificatie
175.0°C | |
150.0°C | |
Yellow to Beige | |
99% | |
W(CO6) | |
06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51 | |
351.91 | |
99% |
Tungsten hexacarbonyl | |
14040-11-0 | |
Fine Crystalline Powder | |
C6O6W | |
MFCD00011462 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents | |
351.91 | |
Authentic |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic in contact with skin.
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comforta
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-880-2
- Tungsten hexacarbonyl
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
- H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.