Learn More
Tungsten gauze, 30 mesh woven from 0.1018mm (0.004in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
184.92 - 818.07
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-33-7
Moleculaire formule W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
MDL-nummer MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11305227
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040923.FL
75 x 75 mm
184.92
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11385217
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040923.GT
150 x 150 mm
362.81
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11395217
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040923.HB
300 x 300 mm
818.07
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
tungsten
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Specificatie
Tungsten gauze
7440-33-7
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
tungsten
23964
30 Mesh
Woven from 0.1018mm (0.004 in.) dia. wire
W
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
Wire Cloth
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures