Learn More
Tungsten gauze, 100 mesh woven from 0.0254mm (0.001in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
262.31 - 1279.37
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Moleculaire formule | W |
Molecular Weight (g/mol) | 183.84 |
MDL-nummer | MFCD00011461 |
InChI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
PubChem CID | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
IUPAC Name | tungsten |
SMILES | [W] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11325227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040924.FL |
75 x 75 mm |
262.31
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11335227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040924.GT |
150 x 150 mm |
570.84
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11315227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040924.HB |
300 x 300 mm |
1279.37
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
tungsten |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Specificatie
Tungsten gauze | |
7440-33-7 | |
MFCD00011461 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
tungsten | |
23964 | |
100 Mesh |
Woven from 0.0254mm (0.001 in.) dia. wire | |
W | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 | |
Wire Cloth |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures