Learn More
Tungsten foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 12g/25 x 50mm
105.53 - 1407.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-33-7
Moleculaire formule W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
MDL-nummer MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11325918
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010414.FG
25 x 50 mm
105.53
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11315918
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010414.FY
50 x 100 mm
167.84
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11305918
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010414.GD
50 x 500 mm
612.05
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11305789
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010414.GW
200 x 200 mm
659.28
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11315789
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010414.HB
300 x 300 mm
1407.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
tungsten
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Specificatie
Tungsten
7440-33-7
99.95% (Metals basis)
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
tungsten
23964
Foil
Silver to Gray
Silver Gray foil
W
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures