Learn More
Tungsten foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
53.77 - 502.50
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-33-7
Moleculaire formule W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
MDL-nummer MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11345789
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010417.FI
50 x 50 mm
53.77
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11385918
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010417.GH
100 x 100 mm
144.72
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11375918
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010417.HP
100 x 500 mm
502.50
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
tungsten
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Specificatie
Tungsten foil
7440-33-7
W
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
≈2.4g/50x50mm
0.05mm (0.002 in.) thick
(metals basis)
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
tungsten
23964
99.95%
Foil
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Tungsten foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals