Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Glass Test Tube. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
73.00
Specificatie
Kleur van sluiting Black
Materiaal van sluiting Polypropelene
Kleur Clear
Materiaal Borosilicate Glass
Vorm Cylindrical
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
30274336
Bekijk documenten
Grant Instruments
DEN TUBE 16
15 mL
73.00
30274381
Bekijk documenten
Grant Instruments
DEN TUBE 18
18 mL
73.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Glass Test Tubes
  • 100 pcs/box
  • For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
  • Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
Specificatie
Specificatie
Black
Clear
Cylindrical
DEN-1, DEN-1B, DEN-600
No
Non-sterile
No
Screw Cap
0.2 mm
3.94 in.
Polypropelene
Borosilicate Glass
Reusable
100/Pk.
15.5 mm
Autoclavable
100 mm
Reusable Glass Tube
Round