Learn More
Grant Instruments Tube Rotor for LMC-56
Rotor for use with LMC-56 centrifuge. Available for various tube sizes.
450.00 - 750.00
Specificatie
Type | Swing-out Rotor |
---|---|
Radius (metrisch) | 100 mm |
Net Weight | 1 kg |
Voor gebruik met (apparatuur) | LMC-56 |
Diameter (metrisch) buitenzijde | 200 mm |
Produktcode | Merk | Capaciteit | Materiaal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Capaciteit | Materiaal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
30274332
|
Grant Instruments
Ri-12/10 |
12 x 10 to 15 mL Tubes | Stainless Steel |
450.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
30274389
|
Grant Instruments
Ri-12/15 |
17 x 15 mL Tubes | Stainless Steel |
535.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
30274345
|
Grant Instruments
Ri-24/10 |
24 x 10 to 15 mL Tubes | Stainless Steel |
600.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
30274331
|
Grant Instruments
Ri-6 |
6 x 50 mL Tubes | Aluminum |
750.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
30274360
|
Grant Instruments
Ri-6P |
6 x 50 mL Tubes | Engineered Polymer |
610.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- Swing-out rotor
- Compatible with LMC-56
Available to fit the following:
- 12 x 10 to 15 mL Tubes
- 17 x 15 mL Tubes
- 24 x 10 to 15 mL Tubes
- 6 x 50 mL Tubes
- 6 x 50 mL Tubes
Specificatie
Swing-out Rotor | |
1 kg | |
200 mm | |
No | |
1 Ea. |
100 mm | |
LMC-56 | |
2 Years | |
Autoclavable |