Learn More
Tropolone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
41.71 - 440.19
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 533-75-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H6O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 122.12 |
MDL-nummer | MFCD00004158 |
InChI Key | MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins |
PubChem CID | 10789 |
ChEBI | CHEBI:79966 |
IUPAC Name | 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one |
SMILES | C1=CC=C(C(=O)C=C1)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10615962
|
Thermo Scientific Acros
140580010 |
1 g | Glass bottle |
41.71
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10533881
|
Thermo Scientific Acros
140580050 |
5 g | Glass bottle |
127.64
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10276913
|
Thermo Scientific Acros
140580250 |
25 g | Glass bottle |
440.19
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
533-75-5 | |
122.12 | |
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N | |
10789 | |
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one |
C7H6O2 | |
MFCD00004158 | |
tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins | |
CHEBI:79966 | |
C1=CC=C(C(=O)C=C1)O |
Specificatie
Tropolone | |
50.0°C to 54.0°C | |
115.0°C (12.0 mmHg) | |
Authentic | |
C7H6O2 | |
15, 9963 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethyl ether, acetone, organic solvents | |
C1=CC=C(C(=O)C=C1)O | |
122.12 | |
CHEBI:79966 | |
98% |
533-75-5 | |
Beige-Cream to White | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00004158 | |
tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins | |
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one | |
10789 | |
122.12 | |
Crystalline Powder |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 208-577-2
Productidentificatie
- Tropolone