Learn More
Tris(Hydroxymethyl) Methylamine, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
29.95 - 89.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS 77-86-1
Moleculaire formule C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
MDL-nummer 4679
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10172590
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/3710/48
100 g
37.20
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10528830
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/3710/50
250 g
29.95
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10785341
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/3710/60
1 kg
89.25
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Tris(Hydroxymethyl) Methylamine, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
4679
6503
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Specificatie
77-86-1
219°C
10.4
C4H11NO3
Plastic powder jar
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
168.5°C
White
Powder or Solid
4679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
6503
121.14g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane