Learn More
Tris(Hydroxymethyl)Methylamine Hydrochloride, 'Tris-HCl', for Biochemistry, Fisher Chemical™
95.43 - 254.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1185-53-1
Moleculaire formule C4H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.594
MDL-nummer 12590
InChI Key QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10060390
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/P631/48
100 g N/A N/A N/A
10142400
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/P631/53
500 g N/A N/A N/A
10152400
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/P631/60
1 kg N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Tris(Hydroxymethyl)Methylamine Hydrochloride, 'Tris-HCl', for Biochemistry
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1185-53-1
157.594
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
93573
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
C4H12ClNO3
12590
tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
Specificatie
1185-53-1
White
Plastic powder jar
12590
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
93573
Solid
150°C
3.5 to 5.0
C4H12ClNO3
tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
157.594
157.6g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.