Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 100X Powder, pH 8.0, Molecular Biology, Fisher BioReagents
Merk: Fisher BioReagents BP1339-1
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Save time and simplify your preparation of buffer concentrate by using Fisher BioReagents 100X TE powder - simply add pure water
- Each pack contains the correct amount of pre-weighed powder to make 1L of 100X TE buffer containing 1.0 M tris and 0.1M EDTA
- Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
- TE buffer is routinely used for resuspending nucleic acid samples
- Intended for laboratory research use only
Specificatie
Tris-EDTA | |
77-86-1, 60-00-4 | |
Solid | |
DNase free | |
Protease free | |
Soluble in water |
100X Powder | |
White | |
1 Pk. | |
Foil Pack | |
TE | |
Molecular Biology |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Tris EDTA 100X Powder
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.