Learn More
Triphosgene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
176.00 - 272.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 32315-10-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C3Cl6O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 296.75 |
InChI Key | UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene |
PubChem CID | 94429 |
IUPAC Name | bis(trichloromethyl) carbonate |
SMILES | C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10772471
|
Thermo Scientific Acros
258950050 |
5 g | Glass bottle |
176.00
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10513601
|
Thermo Scientific Acros
258950100 |
10 g | Glass bottle |
176.00
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10227483
|
Thermo Scientific Acros
258950500 |
50 g | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
11914701
|
Thermo Scientific Acros
258952500 |
250 g | Glass bottle |
176.00
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent, C-X bond formation reagentChemische identificatiekenmerken
32315-10-9 | |
296.75 | |
triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene | |
bis(trichloromethyl) carbonate |
C3Cl6O3 | |
UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N | |
94429 | |
C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl |
Specificatie
Triphosgene | |
77.0°C to 81.0°C | |
1.7800g/mL | |
Authentic | |
C3Cl6O3 | |
17,127 | |
1.78 | |
Solubility in water: practically insoluble, may form phosgene. Other solubilities: 588g/L ch2cl2 (20°C), soluble in alcohol, benzene, tetrachloromethane, and ether | |
C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl | |
296.75 | |
296.75 | |
Crystalline Powder, Crystals or Chunks |
32315-10-9 | |
White | |
203.0°C to 206.0°C | |
98.5% min | |
C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3 | |
15,9921 | |
triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene | |
UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N | |
bis(trichloromethyl) carbonate | |
94429 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 250-986-3
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H330-Dodelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.