Learn More
Triphenylphosphine oxide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
28.04 - 234.17
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 791-28-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C18H15OP |
Molecular Weight (g/mol) | 278.29 |
MDL-nummer | MFCD00002080 MFCD03458802 |
InChI Key | FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid |
PubChem CID | 13097 |
ChEBI | CHEBI:36601 |
IUPAC Name | diphenylphosphorylbenzene |
SMILES | O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10447910
|
Thermo Scientific Acros
140430250 |
25 g | Glass bottle |
28.04
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10457910
|
Thermo Scientific Acros
140431000 |
100 g | Glass bottle |
74.47
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11935801
|
Thermo Scientific Acros
140435000 |
500 g | Glass bottle |
234.17
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
791-28-6 | |
278.29 | |
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N | |
13097 | |
diphenylphosphorylbenzene |
C18H15OP | |
MFCD00002080 MFCD03458802 | |
triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid | |
CHEBI:36601 | |
O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Specificatie
Triphenylphosphine oxide | |
154.0°C to 158.0°C | |
>360.0°C | |
Authentic | |
C18H15OP | |
MFCD00002080 MFCD03458802 | |
14,337; 16,368 | |
Solubility in water: slightly soluble. | |
O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
278.29 | |
CHEBI:36601 | |
99% |
791-28-6 | |
Brown-Pink to White | |
180°C | |
98.5% min. (HPLC) | |
(C6H5)3P(O) | |
16,IV,1011 | |
triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid | |
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N | |
diphenylphosphorylbenzene | |
13097 | |
278.29 | |
Crystalline Powder or Flakes |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If eye irritation persists: Get medical advice/attent
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 212-338-8
- Triphenylphosphine oxide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.