Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethane, 1.8 to 2.4M solution in hexanes, Thermo Scientific Chemicals
79.33 - 2348.69
Chemische identificatiekenmerken
CAS 18107-18-1, 92112-69-1
Moleculaire formule C4H10N2Si
Molecular Weight (g/mol) 114.22
InChI Key ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
IUPAC Name diazomethyl(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10413962
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
385330050
5 mL Glass bottle
79.33
5 ml
10401923
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
385330250
25 mL Glass bottle
243.32
25 ml
10609433
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
385331000
100 mL Glass bottle
698.48
100 ml
11925861
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
385335000
500 mL Glass bottle
2348.69
500 ml
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
18107-18-1, 92112-69-1
114.22
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
diazomethyl(trimethyl)silane
C4H10N2Si
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
167693
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Specificatie
(Trimethylsilyl)diazomethane
32.15, 64.47
Yellow
96.0°C
C4H10N2Si
0.675
Solubility in water: insoluble
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
114.22
114.22
Solution
18107-18-1, 92112-69-1
35.54, 67.85
0.6750g/mL
−23°C
(CH3)3SiCHN2
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
diazomethyl(trimethyl)silane
167693
Technical
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Fatal if inhaled.
Causes skin irritation.
Suspected of damaging fertility.
May be fatal if swallowed and enters airways.
May cause drowsiness or dizziness.
May cause damage to organs through prolonged
GHS P Statement
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Obtain special instructions before use.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot su
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P331-GEEN braken opwekken.