Learn More
Trimethylsilanol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
63.42 - 526.62
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1066-40-6
Moleculaire formule C3H9LiOSi
Molecular Weight (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD02751657
InChI Key OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
IUPAC Name hydroxy(trimethyl)silane
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15417788
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61276.06
5 g
63.42
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15427788
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61276.14
25 g
173.87
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15437788
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61276.22
100 g
526.62
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Trimethylsilanol used as a hydrophobic coat on silicate surfaces. Used as an as an antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trimethylsilanol used as a hydrophobic coat on silicate surfaces. Used as an as an antimicrobial agent.
Solubility
Soluble in water (1.00 mg/ml).
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1066-40-6
96.13
OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
66110
[Li+].C[Si](C)(C)[O-]
C3H9LiOSi
MFCD02751657
trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
hydroxy(trimethyl)silane
Specificatie
98°C to 100°C
1066-40-6
(CH3)3SiOH
UN1993
4°C (39°F)
Soluble in water (1.00mg/ml).
[Li+].C[Si](C)(C)[O-]
96.13
90.2
0.814
Trimethylsilanol
C3H9LiOSi
MFCD02751657
1361356
trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
hydroxy(trimethyl)silane
66110
95%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H225
Highly flammable liquid and vapor.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-914-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.