Learn More
Trimethylamine, pure, 4.2M (33 wt.%) solution in ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Specificatie
Chemische naam of materiaal Trimethylamine
CAS 75-50-3, 64-17-5
Kleur Colorless
Dichtheid 0.7500g/mL
Kookpunt 50.0°C
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Specificatie
Trimethylamine
Colorless
50.0°C
C3H9N
1.3630 to 1.3660
04,43
0.75
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,toluene,,xylene,ethylbenzene and chloroform
CN(C)C
1146
59.11
Pure
75-50-3, 64-17-5
0.7500g/mL
−20°C
(CH3)3N
MFCD00008327
15,988
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
59.11
CHEBI:18139
32 to 34%
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-875-0
missing translation for 'rtecsNumber' : PA0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Trimethylamine, 33 wt.% solution in ethanol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Trimethylamine, ethanol
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use