Learn More
Trifluoroacetic Acid, 99+%, for HPLC, Fisher Chemical™
C2HF3O2, CAS Number-76-05-1, acetic acid, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, perfluoroacetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroaceticacid, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, 100mL, 72 deg.C, CHEBI:45892, Colorless, 114.02g/mol
69.40 - 221.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 76-05-1
Moleculaire formule C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10112740
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/3258/04
25 mL
69.40
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10294110
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/3258/PB05
100 mL
221.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
C2HF3O2, CAS Number-76-05-1, acetic acid, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, perfluoroacetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroaceticacid, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, 100mL, 72 deg.C, CHEBI:45892, Colorless, 114.02g/mol
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
76-05-1
114.02
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
6422
OC(=O)C(F)(F)F
C2HF3O2
MFCD00004169
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CHEBI:45892
Specificatie
0.45
-15°C
Colorless
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic acid
6422
114.02g/mol
Liquid
107mbar 25
76-05-1
72°C
C2HF3O2
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
OC(=O)C(F)(F)F
114.02
CHEBI:45892
Plastic Coated Glass bottle
3.9
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Trifluoroacetic acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.