Learn More
Triethylamine solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 121-44-8
Moleculaire formule C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.193
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC Name N,N-diethylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12902225
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 051 100
100 mL
54.00
12912225
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 051 250
250 mL
77.00
12922225
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 051 500
500 mL
114.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
121-44-8
101.193
8471
N,N-diethylethanamine
C6H15N
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:35026
CCN(CC)CC
Specificatie
Triethylamine
Bottle
Liquid
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
N,N-diethylethanamine
8471
Single-component Standard Solution
121-44-8
C6H15N
1 g/L
CCN(CC)CC
101.193
CHEBI:35026
H2O
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)