Learn More
Triethylamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
22.55 - 530.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 121-44-8
Moleculaire formule C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.193
MDL-nummer 9051
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC Name N,N-diethylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10615892
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/3200/08
500 mL Amber glass bottle
22.55
11452984
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/3200/PB08
500 mL Plastic Coated Glass bottle
26.55
10000490
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/3200/17
2.5 L Amber glass bottle
73.90
10615702
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/3200/PB17
2.5 L Plastic Coated Glass bottle
69.70
12668655
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/3200/25
25 L Metal can
530.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
121-44-8
101.193
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
8471
N,N-diethylethanamine
C6H15N
9051
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
CHEBI:35026
CCN(CC)CC
Specificatie
121-44-8
Colorless
90°C
9051
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
N,N-diethylethanamine
8471
CHEBI:35026
69mbar at 20°C
-115°C
12.4
C6H15N
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
CCN(CC)CC
101.193
3.5
101.19g/mol
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Triethylamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Triethylamine