Learn More
Tricine (White Crystals), Fisher BioReagents
Merk:  Fisher BioReagents BP315-100
Produktcode. 10071353
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Poly Bottle; 100g
This biological buffer has a usable pH range of 7.4 to 8.8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
At 260nm (0.1M solution) is ≤0.04At 280nm (0.1M solution) is ≤0.02
5704-04-1
White
Powder or Solid
≥98 %
Pass test
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
15, 9816
Pass Test
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
179.17
CHEBI:39063
≥98%
Tricine
182°C
4.6 to 6.0
100 g
Pass Test
C6H13NO5
Poly Bottle
N-[Tris-(hydroxymethyl)methyl]glycine
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
79784
179.09
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Tricine
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen