Learn More
Trichloroacetic Acid (Flakes or Crystals), Fisher BioReagents
30.85 - 90.37
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 76-03-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C2HCl3O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 163.378 |
InChI Key | YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer |
PubChem CID | 6421 |
ChEBI | CHEBI:30956 |
IUPAC Name | 2,2,2-trichloroacetic acid |
SMILES | C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10103343
|
Fisher BioReagents
BP555-250 |
250 g | Glass Bottle | N/A | |||||
10153483
|
Fisher BioReagents
BP555-500 |
500 g | Glass Bottle | N/A | |||||
10338474
|
Fisher BioReagents
BP555-1 |
1 kg | Glass Bottle | N/A | |||||
Beschrijving
TCA is used to precipitate proteins and nucleic acids from solution.Chemische identificatiekenmerken
76-03-9 | |
163.378 | |
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer | |
CHEBI:30956 | |
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O |
C2HCl3O2 | |
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N | |
6421 | |
2,2,2-trichloroacetic acid |
Specificatie
Trichloroacetic Acid | |
76-03-9 | |
196°C | |
≥99.0 % | |
CCl3COOH | |
15, 9792 | |
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-trichloroacetic acid | |
6421 | |
163.39 | |
1.620g/cm³ | |
Solid |
1.2 | |
52°C | |
White | |
C2HCl3O2 | |
1839 | |
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer | |
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O | |
163.378 | |
CHEBI:30956 | |
≥99.0% | |
0.030% max. | |
1.2mbar at 50°C, 0.08mbar at 25°C |
Veiligheid en behandeling
DANGER!
Emergency Overview
Possible cancer hazard. May cause cancer based on animal data. Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Hygroscopic. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Immediate medical attention is required.
NFPA
Health:3
Flammability:1
Instability:1
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 8, : Corrosive
Recommended Storage : RT
- Trichloroacetic Acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.