Learn More
Trichloroacetic Acid, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
54.10 - 119.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 76-03-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C2HCl3O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 163.378 |
MDL-nummer | 4177 |
InChI Key | YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer |
PubChem CID | 6421 |
ChEBI | CHEBI:30956 |
IUPAC Name | 2,2,2-trichloroacetic acid |
SMILES | C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10539770
|
Fisher Chemical
T/P500/50 |
250 g |
54.10
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10549770
|
Fisher Chemical
T/P500/60 |
1 kg |
119.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
76-03-9 | |
163.378 | |
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N | |
6421 | |
2,2,2-trichloroacetic acid |
C2HCl3O2 | |
4177 | |
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer | |
CHEBI:30956 | |
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O |
Specificatie
1.2 | |
52°C | |
White | |
4177 | |
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-trichloroacetic acid | |
6421 | |
163.39g/mol | |
Solid |
76-03-9 | |
196°C | |
C2HCl3O2 | |
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer | |
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O | |
163.378 | |
CHEBI:30956 | |
Plastic powder jar | |
1.2mbar at 50°C, 0.08mbar @25C |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Trichloroacetic acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.