Learn More
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
81.74 - 262.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 6132-04-3
Moleculaire formule C6H9Na3O9
Molecular Weight (g/mol) 294.10
MDL-nummer 150031
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synoniem trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10396430
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/3320/53
500 g Plastic powder jar
99.90
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10112880
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/3320/60
1 kg Plastic powder jar
81.74
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10666462
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/3320/65
5 kg Plastic keg
262.00
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™