Learn More
Tri-n-octylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
62.93 - 712.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1116-76-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C24H51N |
Molecular Weight (g/mol) | 353.66 |
InChI Key | XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 |
PubChem CID | 14227 |
IUPAC Name | N,N-dioctyloctan-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10704851
|
Thermo Scientific Acros
140281000 |
100 mL | Glass bottle |
62.93
100 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10714851
|
Thermo Scientific Acros
140285000 |
500 mL | Glass bottle |
195.98
500 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11985171
|
Thermo Scientific Acros
140280025 |
2.5 L | Glass bottle |
712.55
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1116-76-3 | |
353.66 | |
trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 | |
N,N-dioctyloctan-1-amine |
C24H51N | |
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
14227 | |
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
Specificatie
Tri-n-octylamine | |
-34.0°C | |
0.8090g/mL | |
163°C | |
96% min. (GC) | |
[CH3(CH2)7]3N | |
04,196 | |
trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 | |
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dioctyloctan-1-amine | |
14227 | |
97% |
1116-76-3 | |
White | |
365.0°C to 367.0°C | |
Authentic | |
C24H51N | |
1.4480 to 1.4500 | |
0.809 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC | |
353.66 | |
353.66 | |
Crystalline Low Melting Solid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid release to the envir
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 214-242-1
- Tri-n-octylamine
Signaalwoord
- Gevaar||Waarschuwing
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.