Learn More
Tri-n-butyltin methoxide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
223.11 - 854.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1067-52-3
Moleculaire formule C13H30OSn
Molecular Weight (g/mol) 321.092
MDL-nummer MFCD00009419
InChI Key KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
PubChem CID 16683411
IUPAC Name tributyl(methoxy)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11443900
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13355.22
100 g
223.11
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11480983
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13355.30
250 g
485.42
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11470983
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13355.0B
1000 g
854.25
1000 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1067-52-3
321.092
KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
16683411
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
C13H30OSn
MFCD00009419
tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
tributyl(methoxy)stannane
Specificatie
Tri-n-butyltin methoxide
1.12
98°C (208°F)
1.474
UN2788
Moisture sensitive
KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
tributyl(methoxy)stannane
16683411
97%
1067-52-3
124°C to 126°C (4 mmHg)
C13H30OSn
MFCD00009419
3600960
tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
321.092
321.09
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H372-H312-H315-H319
Toxic if swallowed.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-933-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures