Learn More
Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
53.27 - 749.73
Chemische identificatiekenmerken
CAS 97674-02-7
Moleculaire formule C16H34OSn
Molecular Weight (g/mol) 361.16
MDL-nummer MFCD00010240
InChI Key HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl
PubChem CID 619414
IUPAC Name tributyl(1-ethoxyethenyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15434157
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31562.03
1 g
53.27
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15444157
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31562.06
5 g
198.99
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15454157
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31562.14
25 g
749.73
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
97674-02-7
361.16
HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
619414
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
C16H34OSn
MFCD00010240
tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl
tributyl(1-ethoxyethenyl)stannane
Specificatie
Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin
1.067
>110°C (230°F)
1.476
UN2788
HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
tributyl(1-ethoxyethenyl)stannane
619414
97674-02-7
85°C to 86°C (0.07 mmHg)
C16H34OSn
MFCD00010240
tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
361.16
361.14
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H372-H312-H315-H319
Toxic if swallowed.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures