Learn More
Masterflex™ Translucent Yellow Viton 3-stopped Pump Tubing
Merk:  Masterflex™ 97629-48
Produktcode. 11715318
  • 223.00 / Pack of 12
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
2.79 mm
almost any pumping application
0.59 to 89mL/min.
22 psi
Viton
-50°C
Translucent Yellow
74°C