Learn More
trans-Anethole, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
22.71 - 127.64
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 4180-23-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C10H12O |
Molecular Weight (g/mol) | 148.205 |
MDL-nummer | MFCD00009284 |
InChI Key | RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N |
Synoniem | anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole |
PubChem CID | 637563 |
ChEBI | CHEBI:35616 |
IUPAC Name | 1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene |
SMILES | CC=CC1=CC=C(C=C1)OC |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11489040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13482.14 |
25 g |
22.71
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11499040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13482.22 |
100 g |
45.02
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11409050
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13482.36 |
500 g |
127.64
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
trans-Anethole is used to inhibits lung and forestomach carcinogenesis, used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain. It is also used as used as a flavoring substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applicationstrans-Anethole is used to inhibits lung and forestomach carcinogenesis, used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain. It is also used as used as a flavoring substance.
Solubility
Soluble in benzene, ethyl acetate, acetone, carbon disulfide.
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Chemische identificatiekenmerken
4180-23-8 | |
148.205 | |
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N | |
637563 | |
1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene |
C10H12O | |
MFCD00009284 | |
anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole | |
CHEBI:35616 | |
CC=CC1=CC=C(C=C1)OC |
Specificatie
trans-Anethole | |
4180-23-8 | |
0.991 | |
96°C (205°F) | |
1.56 | |
774229 | |
14,643 | |
Soluble in benzene,ethyl acetate,acetone,carbon disulfide. | |
CC=CC1=CC=C(C=C1)OC | |
148.205 | |
CHEBI:35616 | |
≥98% |
stabilized | |
20°C to 23°C | |
232°C to 235°C | |
C10H12O | |
MFCD00009284 | |
Light sensitive | |
anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole | |
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N | |
1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene | |
637563 | |
148.21 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H317
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'einecsNumber' : 224-052-0
missing translation for 'rtecsNumber' : BZ9275000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold
- trans-Anethole
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: trans-Anethole