Learn More
trans-3-chloroacrylic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
74.77 - 242.21
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2345-61-1
Moleculaire formule C3H3ClO2
Molecular Weight (g/mol) 106.51
MDL-nummer MFCD00064237
InChI Key MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
Synoniem trans-3-chloroacrylic acid, e-3-chloroacrylic acid, 3-chloroacrylic acid, 3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, trans, acrylic acid, 3-chloro-, e, trans-3-chloropropenoic acid, trans-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, e, ccris 3546
PubChem CID 638124
IUPAC Name (E)-3-chloroprop-2-enoic acid
SMILES C(=CCl)C(=O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10774021
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
108550010
1 g Glass bottle
74.77
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10197793
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
108550050
5 g Glass bottle
242.21
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2345-61-1
106.51
MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
638124
C(=CCl)C(=O)O
C3H3ClO2
MFCD00064237
trans-3-chloroacrylic acid, e-3-chloroacrylic acid, 3-chloroacrylic acid, 3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, trans, acrylic acid, 3-chloro-, e, trans-3-chloropropenoic acid, trans-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, e, ccris 3546
(E)-3-chloroprop-2-enoic acid
Specificatie
trans-3-chloroacrylic acid
82°C to 85°C
Authentic
C3H3ClO2
MFCD00064237
trans-3-chloroacrylic acid, e-3-chloroacrylic acid, 3-chloroacrylic acid, 3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, trans, acrylic acid, 3-chloro-, e, trans-3-chloropropenoic acid, trans-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, e, ccris 3546
C(=CCl)C(=O)O
106.51
106.51
Powder or Flakes
2345-61-1
Beige-Gray to Gray
99%
ClCH=CHCO2H
02, 400
MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
(E)-3-chloroprop-2-enoic acid
638124
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye damage.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 219-070-
Productidentificatie
  • trans-3-Chloroacrylic acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.