Learn More
trans-1,2-Cyclohexanediol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
35.68 - 99.19
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1460-57-7
Moleculaire formule C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00063611
InChI Key PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Synoniem trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
IUPAC Name (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol
SMILES O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10246020
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
161650100
10 g Glass bottle
35.68
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10685022
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
161650500
50 g Glass bottle
99.19
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1460-57-7
116.16
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
92886
(1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol
C6H12O2
MFCD00063611
trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
CHEBI:16931
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Specificatie
trans-1, 2-Cyclohexanediol
1460-57-7
White
134°C
98%
C6H10(OH)2
17,91
Solubility in water: 375g/L (20 c)
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
116.16
CHEBI:16931
116.16
Crystalline Powder or Crystals
98%
100°C to 104°C
117°C (17.0 Mbar)
Authentic
C6H12O2
MFCD00063611
trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
(1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol
92886
8 mPa.s (110°C)
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 215-956-6
Productidentificatie
  • trans-1,2-Cyclohexanediol