Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Temperature Chart Recorders
Provides a permanent record, which is easy to read, duplicate, fax, scan and file. Traceable™ Temperature Chart Recorders are single-use, disposable recorders for monitoring temperatures in refrigerators, supply rooms, food storage, chemical warehouses, animal quarters, incubators, goods-in-transit, walk-in chambers, biological materials, and manufacturing plants.
Merk:  Fisherbrand™ 90029-85
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11719795
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Provides a permanent record, which is easy to read, duplicate, fax, scan and file. Traceable™ Temperature Chart Recorders are single-use, disposable recorders for monitoring temperatures in refrigerators, supply rooms, food storage, chemical warehouses, animal quarters, incubators, goods-in-transit, walk-in chambers, biological materials, and manufacturing plants.
  • Schokbestendige behuizing van ABS-kunststof
  • Maken kliederige pennen, dure apparatuur, verwarrende software en training overbodig
  • Geven temperatuur weer in zowel °F als °C op een grote grafiek met een diameter van 5.5 inch (14 cm)
  • Motor op batterijen laat de grafiek draaien met een nauwkeurigheid van ±1 seconde per dag
  • Eenvoudig leesbare grafiek toont temperatuur en tijdstip/dag waarop deze werd gemeten
  • Transparant venster op recorder maakt het mogelijk om huidige temperatuur en geschiedenis te bekijken
  • Registratie gedurende 5, 10 of 40 dagen
  • Grafiek, marker en batterij zijn vooraf aangebracht—trek simpelweg aan het lipje om met registreren te beginnen
  • Verzegelde afdichting garandeert integriteit van de eenheid en resultaten
  • Afmetingen van behuizing zijn 3.87 inch L × 2.5 inch B × 5.25 inch H (13.3 × 9.8 × 6.4 cm)
Informatie over bestelling
  • Weight: 11 oz. (312 g)
  • Case measures 5.25 L x 3.87 W x 2.5 in. H (13.3 x 9.8 x 6.4 cm)
Certificeringen
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Specificatie
Specificatie
±1°C/±2°F
Alkaline AA
-20° tot 100°F
6.4 cm
5 dagen
-28°C tot 38°C
312 g
9.8 cm
ISO 17025, NIST
40-daagse recorder
2.5 inch
Eén alkaline “AA”-batterij
Bimetaal
11 oz.
3.87 in.