Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik, groen
Offers up to four times the puncture resistance of comparable natural-latex gloves, and three times the resistance of similar neoprene gloves. Resists a greater variety of industrial chemicals for longer periods than any other nitrile disposable gloves.
30.05
Specificatie
Classificatie | PPE categorie III |
---|---|
Kleur | Groen |
Voor eenmalig gebruik | Ja |
Latex Free | Ja |
Materiaal | Nitril |
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11746733
|
Ansell™
92605070 |
6.5 tot 7, 7 |
30.05
100 stuks |
![]() |
|||||
11756733
|
Ansell™
92605080 |
7.5 tot 8, 8 |
30.05
100 stuks |
![]() |
|||||
12465110
|
Ansell™
92605090 |
8.5, 9 |
30.05
100 stuks |
![]() |
|||||
11776733
|
Ansell™
92605100 |
9.5, 10 |
30.05
100 stuks |
![]() |
|||||
Beschrijving
- Contain no natural rubber proteins, which means no risk of Type I allergies for the wearer.
- Easy donning and strong grip in wet or dry conditions with a unique Thin Nitrile Technology formulation
- Highly versatile and suitable for many different uses.
Specificatie
PPE categorie III | |
Ja | |
Nitril | |
300 mm |
Groen | |
Ja | |
Nee |